Learn More
N-(etilamino) fluvoxamina (hasta un 15% de isómero Z), TRC
Código de producto. 17932585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932585 1 mg 1 miligramo
17983735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8982801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217262-11-7
Fórmula molecular C17 H26 F3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 361.4
Sinónimo 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]oxime, N-[2-[[[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]ethane-1,2-diamine, N-(Ethylamino) Fluvoxamine, N-(Ethylamino)fluvoxamine, EP Impurity F, 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- 1-pentanone O-[2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl]oxime, N-[2-[[[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethyl]ethane-1,2-diamine, N-(Ethylamino) Fluvoxamine (up to 15% Z isomer)
Nombre IUPAC N'-[2-[[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]amino]oxietil]etano-1,2-diamina
SMILES COCCCCC(=NOCCNCCN)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Ethylamino) Fluvoxamine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26F3N3O2/c1-24-12-3-2-4-16(23-25-13-11-22-10-9-21)14-5-7-15(8-6-14)17(18,19)20/h5-8,22H,2-4,9-13,21H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1977