Learn More
N-Etil-p-toluidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15244854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15244854 25 g 25 GR
15234854 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244854 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450780250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 622-57-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Clave InChI AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
PubChem CID 61164
Nombre IUPAC N-etil-4-metilanilina
SMILES CCNC1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-p-toluidine
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 89°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NHC2H5
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.938
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethyl-p-toluidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación