Learn More
N-etil-p-toluenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30375062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375062 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30375062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93253350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Fórmula molecular C9 H13 N O2 S
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N-etil-4-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 199.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0667