Learn More
N-Etil-o-toluidina (N-Etil-2-metil-benzenamina), TRC
Código de producto. 30136624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136624 5 mL 5 ml
30134219 10 mL 10 ml
30041373 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9230005ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-68-8
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Sinónimo Benzenamine, N-ethyl-2-methyl-, o-Toluidine, N-ethyl- (7CI,8CI), N-Ethyl-2-methylbenzenamine, 1-(Ethylamino)-2-methylbenzene, 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline, N-Ethyl-N-(o-tolyl)amine, N-Ethyl-o-methylaniline, N-Ethyl-o-toluidine, NSC 8888, o-Methyl-N-ethylaniline
Nombre IUPAC N-etil-2-metilanilina
SMILES CCNc1ccccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-o-toluidine(N-Ethyl-2-methyl-benzenamine)
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048