Learn More
N-Etil-N-(perfluoro-1-octanosulfonil) glicina, TRC
Código de producto. 18073440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073440 50 mg 50 miligramos
18023350 5 mg 5 miligramos
18003150 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92551850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991-50-6
Fórmula molecular C12 H8 F17 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 585.23
Sinónimo Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-EtFOSAA, EtFOSAA
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[etilo(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilsulfonil)amino]ácido acético
SMILES CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.9903
Porcentaje de pureza >95%