Learn More
N-Etil-N-nitrosotilamina, TRC
Código de producto. 30178985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178985 25 mg 25 miligramos
30179591 100 mg 100 miligramos
30178925 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE35773525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68630-39-7
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.17
Sinónimo N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
Nombre IUPAC N-etil-N-(2-metilprop-2-enil)amida nitrosa
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095