Learn More
N-Etil-N-nitrosometalilamina (10 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30179512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179512 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30179512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT00081X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Nombre IUPAC N-etil-N-(2-metilprop-2-enil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL