Learn More
N-etil-N-nitroso-o-toluidina, TRC
Código de producto. 30420659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420659 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30420659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN703685250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine
CAS 41030-87-9
Fórmula molecular C9H12N2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1C
Nombre IUPAC N-etil-N-(2-metilfenil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 164.2044
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.095