Learn More
N-etil-N-nitroso-o-toluidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(N=O)c1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-(2-metilfenil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.095 |