Learn More
N-Etil-N-nitroso-2-propanamina, TRC
Código de producto. 17993945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993945 25 mg 25 miligramos
17922365 100 mg 100 miligramos
17951485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93279525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16339-04-1
Fórmula molecular C5 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 116.1616
Sinónimo 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
Nombre IUPAC N-etil-N-propano-2-amida ilóxida
SMILES CCN(N=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095
Porcentaje de pureza >95%