Learn More
N-Etil-N-nitroso-2-propanamina (100 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine |
| CAS | 16339-04-1 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(N=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-propano-2-amida ilóxida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.1616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |
| Mostrar más |