Learn More
N-etil-N-nitroso-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine |
| CAS | 25413-61-0 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-ethyl-N-nitroso- (8CI), N-Ethyl-N-nitrosopropylamine, Propylethylnitrosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-5-7(4-2)6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN(CC)N=O |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-propilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |