Learn More
Cloruro de N-etil-N,N-dimetil-[2-(2-metilbenzhidriloxi)etilo]amonio, Mikromol™
Descripción
Cloruro de N-etil-N,N-dimetil-[2-(2-metilbenzhidriloxi)etilo]amonio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride |
| CAS | 93940-17-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-N,N-dimethyl-[2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 N O . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (9CI), Ethanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, chloride (1:1), Ethyldimethyl[2-[(o-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Orphenadrine Related Compound B as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)15-16-22-20(18-12-7-6-8-13-18)19-14-10-9-11-17(19)2;/h6-14,20H,5,15-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC[N+](C)(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C |
| Nombre IUPAC | cloruro de etil-dimetil-[2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etil]azanio |
| Mostrar más |