Learn More
N-Etil-N-metilcarbamoil cloruro, TRC
Código de producto. 30008739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008739 1 g 1 g
30008364 10 g 10 g
30006023 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9251451G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42252-34-6
Fórmula molecular C4 H8 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 121.57
Sinónimo Bosutinib Impurity 41
Nombre IUPAC N-etil-N-metilcarbamoilcloruro
SMILES CCN(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3-6(2)4(5)7/h3H2,1-2H3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0294