Learn More
N-etil-N-metil-O-(4-nitrofenil)carbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-methyl-O-(4-nitrophenyl)carbamate |
| CAS | 90870-20-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl ethyl(methyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) N-etil-N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0797 |