Learn More
Clorhidrato de N-etil-N-metil-2-(1-piperacinil)nicotinamida, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481466 250 mg 250 miligramos
15471466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54675.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858252-11-5
Fórmula molecular C13H21ClN4O
Peso molecular (g/mol) 284.788
Número MDL MFCD18800811
Clave InChI URUYPPYWHUTPRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl-n-methyl-2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide hydrochloride, n-ethyl-n-methyl-2-1-piperazinyl nicotinamide hydrochloride
PubChem CID 121235401
Nombre IUPAC N-etil-N-metil-2-piperazin-1-ilpiridina-3-carboxamida; clorhidrato
SMILES CCN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)N2CCNCC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-methyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide hydrochloride
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.79
Porcentaje de pureza ≥97%