Learn More
N-Etil-N-butan-4-ol-nitrosamina, TRC
Código de producto. 30179975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179975 500 mg 500 miligramos
30180189 50 mg 50 miligramos
30179719 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937380500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54897-62-0
Fórmula molecular C6H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-etil-N-(4-hidroxibutil)
SMILES CCN(CCCCO)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1055