Learn More
N-etil-N'-(5-nitro-2-tiazolil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 139-94-6 |
| Fórmula molecular | C6H8N4O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ba 32476, Hepzide, Hepzide 30, Nithiazid, Nithiazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O3S/c1-2-7-5(11)9-6-8-3-4(14-6)10(12)13/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| SMILES | CCNC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 216.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0317 |