Learn More
N-Etil-N-(4-picolil)atropamida (>85%), TRC
Código de producto. 30007447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007447 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30007447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE68651525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide
CAS 57322-50-6
Fórmula molecular C17 H18 N2 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-etil-2-fenil-N-(piridina-4-ilmetil)prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 266.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1419