Learn More
Sal disódica del ácido N-etil-N-(3-sulfobencil)sulfanílico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-(3-sulfobenzyl)sulfanilic Acid Disodium Salt |
| CAS | 5363-53-1 |
| Fórmula molecular | C15H15NNa2O6S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ESBSA, N-Ethyl-N-(m-sulfobenzyl)-sulfanilic Acid Disodium Salt, α-(N-Ethyl-p-sulfoanilino)-m-toluenesulfonic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO6S2/c1-2-16(13-6-8-14(9-7-13)23(17,18)19)11-12-4-3-5-15(10-12)24(20,21)22/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,17,18,19)(H,20,21,22) |
| SMILES | CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 415.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.0497 |