Learn More
N-Etil-N-(2-hidroxietil)perfluorooctilsulfonamida (grado técnico), TRC
Código de producto. 30136697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136697 10 g 10 g
30137626 5 g 5 g
30040961 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91765010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1691-99-2
Fórmula molecular C12 H10 F17 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 571.25
Sinónimo N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, 2-Perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl alcohol, 2-[N-Ethyl-N-(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethanol, AI 3-29782, FC 10, Fluorad FC 10, LE 011, N-EtFOSE
Nombre IUPAC N-etil-1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hidroxietil)octano-1-sulfonamida
SMILES CCN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.011