Learn More
N-Etil-N-(2-hidroxietil)perfluorooctilsulfonamida-d9 (50 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9 |
| CAS | 1265205-96-6 |
| Fórmula molecular | C12HD9F17NO3S |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctane Sulfonamide D9 (N-ethyl D5, N-ethylene D4), 1-Octanesulfonamide, N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-1-octanesulfonamide (ACI), D9-N-EtFOSE, N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-1-octanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)octano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 580.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.07 |
| Mostrar más |