Learn More
Diester de fosfato de N-etil-N-(2-hidroxietil)perfluorooctanosulfonamida Diester, TRC
Código de producto. 30384876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384876 100 mg
30376301 250 mg
30378287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678835100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2965-52-8
Fórmula molecular C24 H19 F34 N2 O8 P S2
Peso molecular (g/mol) 1204.47
Sinónimo 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester, diSAmPAP, 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno bis[2-[etilo(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilsulfonil)amino]etilo] fosfato de hidrógeno
SMILES CCN(CCOP(=O)(O)OCCN(CC)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19F34N2O8PS2/c1-3-59(70(63,64)23(55,56)19(45,46)15(37,38)11(29,30)9(25,26)13(33,34)17(41,42)21(49,50)51)5-7-67-69(61,62)68-8-6-60(4-2)71(65,66)24(57,58)20(47,48)16(39,40)12(31,32)10(27,28)14(35,36)18(43,44)22(52,53)54/h3-8H2,1-2H3,(H,61,62)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1203.9778