Learn More
N-Etil-N-(2-hidroxietil)nitrosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine |
| CAS | 13147-25-6 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Ethylnitrosoamino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylnitrosamine, N-Nitroso-2-(ethylamino)ethanol, N-Nitroso-N-ethyl-2-hydroxyethylamine, N-Nitrosoethyl-2-hydroxyethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2/c1-2-6(5-8)3-4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCN(CCO)N=O |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0742 |