Learn More
N-etil maleimida, TRC
Código de producto. 30370245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370245 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30370245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8179001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl Maleimide
CAS 128-53-0
Fórmula molecular C6 H7 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Nombre IUPAC 1-etilpirrol-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477