Learn More
N-etil-m-toluidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-m-toluidine |
| CAS | 102-27-2 |
| Fórmula molecular | C9H13N |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | N-Ethyl-3-methyl-benzenamine, 3-Methyl-N-ethylaniline, N-Ethyl(3-methylphenyl)amine, N-Ethyl-3-methylaniline, N-Ethyl-3-methylbenzenamine, N-Ethyl-m-toluidine, NSC 8624 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNc1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-etil-3-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |