Learn More
N-etil-m-toluidina, TRC
Código de producto. 30372509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372509 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30372509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE927055500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-m-toluidine
CAS 102-27-2
Fórmula molecular C9H13N
Cantidad 500 g
Sinónimo N-Ethyl-3-methyl-benzenamine, 3-Methyl-N-ethylaniline, N-Ethyl(3-methylphenyl)amine, N-Ethyl-3-methylaniline, N-Ethyl-3-methylbenzenamine, N-Ethyl-m-toluidine, NSC 8624
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCNc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC N-etil-3-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048