Learn More
N-etil-m-toluamida, TRC
Código de producto. 30370972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370972 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30370972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92310010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Fórmula molecular C10H13NO
Cantidad 10 g
Sinónimo N-Ethyl-3-methylbenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 163.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0997