Learn More
N-etilfluprostenol carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl Fluprostenol Carboxamide |
| CAS | 1005193-64-5 |
| Fórmula molecular | C25H34F3NO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34F3NO5/c1-2-29-24(33)11-6-4-3-5-10-20-21(23(32)15-22(20)31)13-12-18(30)16-34-19-9-7-8-17(14-19)25(26,27)28/h3,5,7-9,12-14,18,20-23,30-32H,2,4,6,10-11,15-16H2,1H3,(H,29,33)/b5-3-,13-12+/t18-,20+,21+,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](C/C=C\CCCC(NCC)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)COC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)[C@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-((R,E)-3-hidroxi-4-(3-(trifluorometil)fenoxi)but-1-en-1-il)ciclopentil)-N-etilhept-5-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 485.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.24 |