Learn More
N-etil-d5-maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5) |
| CAS | 360768-37-2 |
| Fórmula molecular | C6H2D5NO2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(ethyl-d5)- (9CI, ACI), 1-(Ethyl-d5)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-Ethylmaleimide-D5 (N-ethyl-D5), N-Ethylmaleimide-d5, N-(Ethyl-d5) maleimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | C(C([2H])([2H])[2H])(N1C(=O)C=CC1=O)([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(etil-d5)-1H-pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.08 |