Learn More
N-Etil-D-glucamina, TRC
Código de producto. 30387566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387566 50 g 50 g
30375826 100 g -
30385661 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67894550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14216-22-9
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo 1-Deoxy-1-(ethylamino)-D-glucitol, D-(-)-N-Ethylglucamine, Eglumine, N-Ethylglucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Ethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(etilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-D-glucamine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1263