Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-etilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 38267-76-4 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl N-ethylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5-8-6(9)10-7(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tert-butilo N-etilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1103 |