Learn More
N-Etil Benzamida-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30378630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378630 5 g
30380406 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8996755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126926-33-8
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.2
Sinónimo 3-[(Ethylamino)carbonyl]-benzoic Acid
SMILES CCNC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl Benzamid-3-carboxylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(6-7)10(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739