Learn More
N-etil-4-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-4-nitroaniline |
| CAS | 3665-80-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Ethyl-4-nitroaniline, 4-Nitro-N-ethylaniline (4NNEA), N-Ethyl-4-nitrobenzenamine, N-Ethyl-p-nitro-aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-2-9-7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-etil-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.177 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.074 |