Learn More
N-Etil-4-metilbencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418498 500 g 500 g
15408498 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61905.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-39-7
Fórmula molecular C9H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 199.268
Número MDL MFCD00048511
Clave InChI OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl-p-toluenesulfonamide, santicizer 3, n-tosylethylamine, benzenesulfonamide, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-p-tolylsulfonamide, n-ethyl-4-toluenesulfonamide, p-tolueneethylsulfonamide, ethyl tosylamide, p-toluenesulfonyl-n-ethylamide, n-ethyl-p-methylbenzenesulfonamide
PubChem CID 6637
Nombre IUPAC N-etil-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CCNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 63°C to 65°C
Punto de ebullición 208°C (745 mmHg)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.27
Porcentaje de pureza 98%