Learn More
N-etil-4-metilbencenosulfonamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 80-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O2 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Mostrar más |