Learn More
N-Etilo-4-metoxi-N-(3-metilfenil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404926 250 mg 250 miligramos
15475518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59264.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959303-25-4
Fórmula molecular C17H19NO2
Peso molecular (g/mol) 269.344
Número MDL MFCD00025811
Clave InChI DFPGANUPVBKLNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl-4-methoxy-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-4-methoxy
PubChem CID 6422952
Nombre IUPAC N-etil-4-metoxi-N-(3-metilfenil)benzamida
SMILES CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-4-methoxy-N-(3-methylphenyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 97%