Learn More
Clorhidrato de N-etil-3-fenilpropan-1-amina, Mikromol™
Código de producto. 30463763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463763 4 x 25 mg -
30051416 25 mg 25 miligramos
17972026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463763 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0454.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-etil-3-fenilpropan-1-amina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 13125-63-8
Nombres de analitos o componentes N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Alverine Citrate Imp. C (EP), Alverine Imp. C (EP), N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity C as Hydrochloride, Alverine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCNCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 199.72
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1128 g/mol