Learn More
Clorhidrato de N-etil-3-fenilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-etil-3-fenilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Alverine Citrate Imp. C (EP), Alverine Imp. C (EP), N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity C as Hydrochloride, Alverine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |