Learn More
Clorhidrato de N-etil-3-fenil-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1128 |