Learn More
N-Etil-3-carbazolcarboxaldehído, 94 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde |
| % mín. CAS | 92.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 85°C to 91°C |
| Color | Amarillo a ocre |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.27 |
| Mostrar más |