Learn More
N-Etil-3-buteno-o-toluidiro, TRC
Código de producto. 30375785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375785 500 mg
30374856 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900630500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13936-71-5
Fórmula molecular C13 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 203.28
Sinónimo N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-3-butenamide, N-Ethyl-3-buteno-o-toluidide (8Cl)
Nombre IUPAC N-etil-N-(2-metilfenil)but-3-enamida
SMILES CCN(C(=O)CC=C)c1ccccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-3-enamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-7,9-10H,1,5,8H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.131