Learn More
N-etil-3,4-(metilendioxi)anilina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-3,4-(methylenedioxy)aniline-d5 |
| CAS | 1216722-76-7 |
| Fórmula molecular | C9H6D5NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-1,3-benzodioxol-5-amine-d5, 3,4-Methylenedioxy-N-ethylaniline-d5, N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethylamine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-10-7-3-4-8-9(5-7)12-6-11-8/h3-5,10H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3-benzodioxol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1104 |