Learn More
N-etil-3,4-dimetoxianilina, TRC
Código de producto. 30387760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387760 100 mg
30383414 250 mg
30372705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE927650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32953-13-2
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo N-Ethyl-3,4-dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxy-N-ethylaniline, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-ethylamine, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, N-Ethyl-3,4-dimethoxyaniline
SMILES CCNc1ccc(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103