Learn More
N-etil-2-pirrolidona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 2687-91-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylazacyclopentan-2-one, E 0358, N-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, N-Ethyl-α-pyrrolidinone, N-Ethyl-γ-butyrolactam, N-Ethylbutyrolactam, N-Ethylpyrrolidinone, N-Ethylpyrrolidone, NEP, NEP 100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-etilpirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |