Learn More
N-[Etilo-(2-piridil-5-etilo) Pioglitazona (impureza de Pioglitazona), TRC
Código de producto. 30388728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388728 50 mg
30373572 100 mg
30385290 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92575050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952188-00-0
Fórmula molecular C28 H31 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 489.63
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethyl]-2,4-thiazolidinedione, 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione, (5RS)-5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione, (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metil]-3-[2-(5-etilpiridina-2-il)etil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)N(CCc4ccc(CC)cn4)C3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31N3O3S/c1-3-20-5-9-23(29-18-20)13-15-31-27(32)26(35-28(31)33)17-22-7-11-25(12-8-22)34-16-14-24-10-6-21(4-2)19-30-24/h5-12,18-19,26H,3-4,13-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.2086