Learn More
N-etil-2-metil-N-nitrosoanilina, Mikromol
Descripción
N-etil-2-metil-N-nitrosoanilina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9H12N2O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-ethyl-N-(o-tolyl)nitrous amide |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=NN(C=1C=CC=CC1C)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 164.21 |
| Mostrar más |