Learn More
N-Etil-2-metil-2-profeno-1-amina, TRC
Código de producto. 18042250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18042250 250 mg 250 miligramos
18030450 50 mg 50 miligramos
18001950 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18042250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925078250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18328-90-0
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.17
Sinónimo N-Ethyl-2-methyl-allylamine, N-2-Methylallyl-N-ethylamine, N-Ethyl(2-methyl-2-propenyl)amine, N-Ethyl-2-methylallylamine, N-Ethylmethallylamine
SMILES CCNCC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-2-methyl-2-propen-1-amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c1-4-7-5-6(2)3/h7H,2,4-5H2,1,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1048