Learn More
N-Etil-2-hidroxisuccinimida-d5, TRC
Código de producto. 30372863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372863 25 mg
30371632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30372863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91918225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1588523-04-9
Fórmula molecular C6H4D5NO3
Peso molecular (g/mol) 148.17
Sinónimo 1-(ethyl-d5)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES O=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-7-5(9)3-4(8)6(7)10/h4,8H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09