Learn More
N-etil-2,4-diclorobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-2,4-dichlorobenzylamine |
| CAS | 90390-15-1 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Cl O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-N-ethylbenzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-4-6(2)5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)COC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de 2-metilpentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 164.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.06 |